2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Methylthio)benzoxazole
M2454-1G M2454-5G
TCIAM2454-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2454-1G TCIAM2454-5G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (par GC)
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,2100 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00160027
Numéro CAS: 13673-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=317b7866d9326b1b27c96654999f6937fcf51a2d&vid=317b7866d9326b1b27c96654999f6937fcf51a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité