Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthoxycyclohexène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2455-1ML M2455-5ML
TCIAM2455-1MLEA 202 EUR InStock
TCIAM2455-1ML TCIAM2455-5ML
3-Méthoxycyclohexène ≥97.0% (par GC)
3-Méthoxycyclohexène


Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 133°C
Numéro CAS: 2699-13-0
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9399219e72c99c1d085c17e1460ca1a01f280b01&vid=9399219e72c99c1d085c17e1460ca1a01f280b01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité