4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2457-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAM2457-1G TCIAM2457-5G
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,02 g/mol
Point de fusion: 207°C
Numéro MDL: MFCD01632204
Numéro CAS: 103986-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 and le 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité