3-Cyano-6-methylchromone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Methylchromone-3-carbonitrile, 6-Methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
M2459-1G M2459-5G
TCIAM2459-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2459-1G TCIAM2459-5G
3-Cyano-6-methylchromone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Cyano-6-methylchromone
Formule: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191962
Numéro CAS: 50743-18-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bfacbf02105f7a46dd1c2237dcc0a9f115d4fcc&vid=7bfacbf02105f7a46dd1c2237dcc0a9f115d4fcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité