Methyl-2-bromoisonicotinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromoisonicotinate
M2461-1G M2461-5G
TCIAM2461-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM2461-1G TCIAM2461-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-bromoisonicotinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0320 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791265
Numéro CAS: 26156-48-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc45f3cb7e2d03482f486f93df43b5e9a57c502&vid=9bc45f3cb7e2d03482f486f93df43b5e9a57c502&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité