(3-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2463-1G M2463-5G
TCIAM2463-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM2463-1G TCIAM2463-5G
(3-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(3-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₆H₂₄ClOP
MW: 418,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD09836189
Numéro CAS: 18880-05-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8f6f6206307efc459c45e1b3a082ba8b3c2ef9&vid=8a8f6f6206307efc459c45e1b3a082ba8b3c2ef9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité