Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, Methyl 5-methyl[1H]pyrazole-3-carboxylate, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
M2465-1G M2465-5G
TCIAM2465-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAM2465-1G TCIAM2465-5G
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03778987
Numéro CAS: 25016-17-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f92d75d5565d6bd5ba046853d2f26e406b274b9&vid=9f92d75d5565d6bd5ba046853d2f26e406b274b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité