Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM2469-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM2469-5G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole


Formule: C4H5N3O2
MW: 127,10 g/mol
Point d'ébullition: 325°C
Numéro MDL: MFCD00037864
Numéro CAS: 5334-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité