Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Methoxyphenethyl)phenol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenol

M2472-1G M2472-5G
TCIAM2472-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM2472-1G TCIAM2472-5G
2-(3-Methoxyphenethyl)phenol ≥98.0% (par GC)
2-(3-Methoxyphenethyl)phenol


Formule: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800498
Numéro CAS: 167145-13-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1385e86acb9cadeb4531b5bed599676971700cd7&vid=1385e86acb9cadeb4531b5bed599676971700cd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité