2-Méthylène-1,3-propanediol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylenepropane-1,3-diol
M2473-1G M2473-5G
TCIAM2473-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM2473-1G TCIAM2473-5G
2-Méthylène-1,3-propanediol ≥96.0% (par GC)
2-Méthylène-1,3-propanediol
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075162
Numéro CAS: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ac1c28fd4c8621c43b9e4b0e870249675d342e&vid=06ac1c28fd4c8621c43b9e4b0e870249675d342e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité