4-(Méthylsulfonyl)benzyle bromure ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
M2474-1G M2474-5G
TCIAM2474-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM2474-1G TCIAM2474-5G
4-(Méthylsulfonyl)benzyle bromure ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Méthylsulfonyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₉BrO₂S
MW: 249,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185849
Numéro CAS: 53606-06-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7d1e26160aaf9217e05415b0012d2e647527a12&vid=a7d1e26160aaf9217e05415b0012d2e647527a12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité