2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
M2475-5G M2475-25G
TCIAM2475-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM2475-5G TCIAM2475-25G
2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00236050
Numéro CAS: 344-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e80eed19e42e5ff3aeb9fbb022b68b6fc73282a&vid=5e80eed19e42e5ff3aeb9fbb022b68b6fc73282a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité