2,2'-(Methylimino)bis(N,N-di-n-octylacetamide) ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2476-1ML M2476-5ML
TCIAM2476-1MLEA 130 EUR InStock
TCIAM2476-1ML TCIAM2476-5ML
2,2'-(Methylimino)bis(N,N-di-n-octylacetamide) ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-(Methylimino)bis(N,N-di-n-octylacetamide)
Formule: C₃₇H₇₅N₃O₂
MW: 594,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD28386110
Numéro CAS: 1000668-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b7496d61f8aef7c20468f706ab119a139266ea7&vid=1b7496d61f8aef7c20468f706ab119a139266ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité