2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-5-oxocyclopent-1-en-1-yl butyrate, Butyric Acid 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Ester
M2486-5G M2486-25G
TCIAM2486-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM2486-5G TCIAM2486-25G
2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle butyrate ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle butyrate
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD00798052
Numéro CAS: 68227-51-0
EINECS: 269-363-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=728216a8d069c7165711b2ab33d9a2a4c5b2f4f0&vid=728216a8d069c7165711b2ab33d9a2a4c5b2f4f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité