2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionic Acid 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Ester
M2487-5G M2487-25G
TCIAM2487-5GEA 105 EUR InStock
TCIAM2487-5G TCIAM2487-25G
2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle propionate ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle propionate
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798053
Numéro CAS: 87-55-8
EINECS: 201-751-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=596195da072226b94325b885b59fc64d22307a18&vid=596195da072226b94325b885b59fc64d22307a18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité