2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl decanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Decanoic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Decanoyloxyethyl)-4-methylthiazole, 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl decanoate
M2490-5G M2490-25G
TCIAM2490-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM2490-5G TCIAM2490-25G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl decanoate ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl decanoate
Formule: C₁₆H₂₇NO₂S
MW: 297,46 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD09032915
Numéro CAS: 101426-31-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7c3de25d09d76afa78068d1e8d285fe4df7930e&vid=d7c3de25d09d76afa78068d1e8d285fe4df7930e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité