4-Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2492-1G M2492-5G
TCIAM2492-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAM2492-1G TCIAM2492-5G
4-Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD02238356
Numéro CAS: 4342-60-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bab371f159a8f3c91f0d87fdb623f11360423fb&vid=2bab371f159a8f3c91f0d87fdb623f11360423fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité