Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M2496-1G M2496-5G
TCIAM2496-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM2496-1G TCIAM2496-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Formule: C₅H₄F₆O₂
MW: 210,08 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00054663
Numéro CAS: 360-54-3
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=571cdc0c605965832acc0378cfbd717557fba49e&vid=571cdc0c605965832acc0378cfbd717557fba49e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité