3-Sulfanylhexyle acétate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid 3-Mercaptohexyl Ester
M2497-5G M2497-25G
TCIAM2497-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAM2497-5G TCIAM2497-25G
3-Sulfanylhexyle acétate ≥97.0% (par GC)
3-Sulfanylhexyle acétate
Formule: C₈H₁₆O₂S
MW: 176,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792516
Numéro CAS: 136954-20-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2a5c802c4a9dcdbc7b1819d343ba3261113fc80&vid=a2a5c802c4a9dcdbc7b1819d343ba3261113fc80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité