5-Nitro-6-methyluracil ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-5-nitrouracil, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
M2506-1G M2506-5G
TCIAM2506-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM2506-1G TCIAM2506-5G
5-Nitro-6-methyluracil ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Nitro-6-methyluracil
Formule: C5H5N3O4
MW: 171,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051201
Numéro CAS: 16632-21-6
EINECS: 240-688-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité