Methyl-4-methoxypicolinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
M2508-1G M2508-5G
TCIAM2508-1GEA 77 EUR InStock
TCIAM2508-1G TCIAM2508-5G
Methyl-4-methoxypicolinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-4-methoxypicolinate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00956223
Numéro CAS: 29681-43-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5a15d90b68bf2a00752a71778d52ad34751f1f&vid=be5a15d90b68bf2a00752a71778d52ad34751f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité