6'-Methoxy-2,3'-bipyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2509-200MG M2509-1G
TCIAM2509-200MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAM2509-200MG TCIAM2509-1G
6'-Methoxy-2,3'-bipyridine ≥97.0% (par GC)
2-Methoxy-5-(pyridin-2-yl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD11707142
Numéro CAS: 381725-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36a982a27f13b1e624dde390457362079861ca29&vid=36a982a27f13b1e624dde390457362079861ca29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité