3-Méthyladénine
Fournisseur: TCI
Attention
M2518-1G M2518-200MG
TCIAM2518-1GEA 422 EUR InStock
TCIAM2518-1G TCIAM2518-200MG
3-Méthyladénine
3-Méthyladénine
Formule: C₆H₇N₅
Numéro MDL: MFCD00010531
Numéro CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8526d33d1f0ae8fdf046da09a5a2e41d9a2f5ce&vid=a8526d33d1f0ae8fdf046da09a5a2e41d9a2f5ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité