Erbstatin analog ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Erbstatin Analog, 2,5-Dihydroxycinnamic acid methyll ester, Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate, Methyl 3-(2,5-dihydroxyphenyl)acrylate
M2520-10MG M2520-100MG
TCIAM2520-10MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAM2520-10MG TCIAM2520-100MG
Erbstatin analog ≥96.0% (par HPLC)
Erbstatin analog
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132932
Numéro CAS: 63177-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9352de14132ea6cf94a4132e4ec95df25cb8fca&vid=d9352de14132ea6cf94a4132e4ec95df25cb8fca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité