Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Azetidine-3-carboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl Azetidine-3-carboxylate Hydrochloride, Azetidine-3-carboxylic methyl ester hydrochloride
M2521-1G M2521-5G
TCIAM2521-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM2521-1G TCIAM2521-5G
Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂
MW: 151,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861758
Numéro CAS: 100202-39-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dbff142e68a5ee2e0fd180087eafe802311f6ca&vid=0dbff142e68a5ee2e0fd180087eafe802311f6ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité