Molsidomine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Ethoxycarbonyl)(3-morpholino-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-yl)amide
M2524-1G M2524-5G
TCIAM2524-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM2524-1G TCIAM2524-5G
Molsidomine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Molsidomine
Formule: C₉H₁₄N₄O₄
MW: 242,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869301
Numéro CAS: 25717-80-0
EINECS: 247-207-4
Merck Index: 14,06234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177fdecded3cee94d6818e879fa3a4adbab4016e&vid=177fdecded3cee94d6818e879fa3a4adbab4016e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) max. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité