(2,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2,4-Dichlorophenylacetate, Methyl (2,4-dichlorophenyl)acetate, Methyl 2,4-dichlorophenylacetate, 2,4-Dichlorophenylacetic acid methyll ester
M2528-5G M2528-25G
TCIAM2528-5GEA 55 EUR InStock
TCIAM2528-5G TCIAM2528-25G
(2,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
(2,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219,07 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD00018381
Numéro CAS: 55954-23-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b2e12daadac2ae03c0e17b5d686d5b99d3faaa&vid=c7b2e12daadac2ae03c0e17b5d686d5b99d3faaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité