4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
M2535-1G M2535-5G
TCIAM2535-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM2535-1G TCIAM2535-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD00196161
Numéro CAS: 329-59-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=683a58da1091aa6157a9567def1e7a1d05f7fc87&vid=683a58da1091aa6157a9567def1e7a1d05f7fc87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité