Methyl-5-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-amino-2-methylbenzoate, 5-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester, 5-Amino-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, Methyl 5-Amino-o-toluate, Methyl 5-Amino-2-methylbenzoate
M2540-5G M2540-25G
TCIAM2540-5GEA 66 EUR InStock
TCIAM2540-5G TCIAM2540-25G
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08752568
Numéro CAS: 18595-12-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a24fe9e6c48692c8b14109d9280dd094d8a9390&vid=4a24fe9e6c48692c8b14109d9280dd094d8a9390&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité