Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2542-1G M2542-5G
TCIAM2542-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM2542-1G TCIAM2542-5G
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 265°C
Numéro MDL: MFCD09839555
Numéro CAS: 79669-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb44f6d1141a011c024880fbcaf2ec03e32b1e87&vid=bb44f6d1141a011c024880fbcaf2ec03e32b1e87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité