Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate
M2543-5G M2543-25G
TCIAM2543-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM2543-5G TCIAM2543-25G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD09031772
Numéro CAS: 99548-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=784da154424bf55ba6743e962d4764ebb762923b&vid=784da154424bf55ba6743e962d4764ebb762923b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité