Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-methyl-4-nitrobenzoate
M2545-5G M2545-25G
TCIAM2545-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM2545-5G TCIAM2545-25G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD03618407
Numéro CAS: 62621-09-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eb58f32d50aa51f9ffd78819caf4619aab9b5ed&vid=4eb58f32d50aa51f9ffd78819caf4619aab9b5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité