3-Nitro-2-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2548-1G M2548-5G
TCIAM2548-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM2548-1G TCIAM2548-5G
3-Nitro-2-picoline ≥98.0% (par GC)
3-Nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114137
Numéro CAS: 18699-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26099371cd45428e31f8fcd5671b600048a24d43&vid=26099371cd45428e31f8fcd5671b600048a24d43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité