Isocyanoacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M2549-1G M2549-5G
TCIAM2549-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2549-1G TCIAM2549-5G
Isocyanoacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Isocyanoacétate de méthyle
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000006
Numéro CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12108dba9dfc53c7ce36c1d13cb6155b11bc523e&vid=12108dba9dfc53c7ce36c1d13cb6155b11bc523e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité