1-Methanesulphonyl-2-imidazolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2553-5G M2553-25G
TCIAM2553-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2553-5G TCIAM2553-25G
1-Methanesulphonyl-2-imidazolidinone ≥98.0% (par GC)
1-Methanesulphonyl-2-imidazolidinone
Formule: C₄H₈N₂O₃S
MW: 164,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787278
Numéro CAS: 41730-79-4
EINECS: 255-523-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bef2d8a1d2e219de22162e5fab797e17f3df537&vid=4bef2d8a1d2e219de22162e5fab797e17f3df537&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité