2-Méthylnaphto[2,1-d][1,3]oxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylnaphtho[2,1-d]oxazole
M2559-1G M2559-5G
TCIAM2559-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2559-1G TCIAM2559-5G
2-Méthylnaphto[2,1-d][1,3]oxazole ≥98.0% (par GC)
2-Méthylnaphto[2,1-d][1,3]oxazole
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 302°C
Numéro MDL: MFCD00022185
Numéro CAS: 20686-65-1
EINECS: 243-971-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1967c19a5d55f44320cc3d8dc127da36c3f9efe&vid=d1967c19a5d55f44320cc3d8dc127da36c3f9efe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité