Mepivacaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride
M2560-1G M2560-5G
TCIAM2560-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAM2560-1G TCIAM2560-5G
Mepivacaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Mepivacaine hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₂N₂O
MW: 282,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144738
Numéro CAS: 1722-62-9
EINECS: 217-023-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f73e46a29435473c474dc0ae08fd6c292dbc120d&vid=f73e46a29435473c474dc0ae08fd6c292dbc120d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité