3-Méthyl-1-butène ∼16,5% ∼2 mol/L dans le DMF
Fournisseur: TCI
Danger
M2564-100ML M2564-500ML
TCIAM2564-100MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAM2564-100ML TCIAM2564-500ML
3-Méthyl-1-butène ∼16,5% ∼2 mol/L dans le DMF
3-Méthyl-1-butène
Formule: C₅H₁₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008937
Numéro CAS: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
ONU: 1992
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d9156248ae4da0e49050222e169c341348e47e3&vid=9d9156248ae4da0e49050222e169c341348e47e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 16.0% to 18.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité