3-Méthyl-1-butène ∼12,5% ∼1.5 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
M2565-100ML M2565-500ML
TCIAM2565-100MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAM2565-100ML TCIAM2565-500ML
3-Méthyl-1-butène ∼12,5% ∼1.5 mol/L dans le THF
3-Méthyl-1-butène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008937
Numéro CAS: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5060f040928548e8c1ee67802214bc9b15e67f21&vid=5060f040928548e8c1ee67802214bc9b15e67f21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 12.0 to 14.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité