1-Methyl-4-(methylamino)piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2566-200MG M2566-1G
TCIAM2566-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2566-200MG TCIAM2566-1G
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'ébullition: 53°C
Numéro MDL: MFCD00006498
Numéro CAS: 73579-08-5
EINECS: 277-542-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e589b62e50f18cb39b9dd45f3ca34233e8bc41&vid=b9e589b62e50f18cb39b9dd45f3ca34233e8bc41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité