5-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2570-5G M2570-25G
TCIAM2570-5GEA 33 EUR InStock
TCIAM2570-5G TCIAM2570-25G
5-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Nitro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00017040
Numéro CAS: 939-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d6cdd076ed6e8e822fbc812d6ae472a8ff3016&vid=e6d6cdd076ed6e8e822fbc812d6ae472a8ff3016&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité