6-Methyl-2-(p-tolylamino)-4H-3,1-benzoxazin-4-one ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-2-(p-tolylamino)-4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one, URB-754
M2572-10MG M2572-50MG
TCIAM2572-10MGEA 77 EUR InStock
TCIAM2572-10MG TCIAM2572-50MG
6-Methyl-2-(p-tolylamino)-4H-3,1-benzoxazin-4-one ≥95.0% (par HPLC)
6-Methyl-2-(p-tolylamino)-4H-3,1-benzoxazin-4-one
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
MW: 266,30 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03272508
Numéro CAS: 86672-58-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f51c0e67bdcebcfd59fa80602d7d2ab2d7309e62&vid=f51c0e67bdcebcfd59fa80602d7d2ab2d7309e62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.00 to 11.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité