4-Méthoxyphénylurée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M2575-1G M2575-5G
TCIAM2575-1GEA 44 EUR InStock
TCIAM2575-1G TCIAM2575-5G
4-Méthoxyphénylurée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Méthoxyphénylurée
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00014789
Numéro CAS: 1566-42-3
EINECS: 216-368-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=599a666f64c87494b4472abb7e1d82cde2d3ec02&vid=599a666f64c87494b4472abb7e1d82cde2d3ec02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité