5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, Metaxalone, 5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinone
M2578-1G M2578-5G
TCIAM2578-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM2578-1G TCIAM2578-5G
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (par GC)
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,25 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867700
Numéro CAS: 1665-48-1
EINECS: 216-777-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1b8588344178c8e86e3e5284e5ad7a1d838a2ad&vid=f1b8588344178c8e86e3e5284e5ad7a1d838a2ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité