6-(Methoxycarbonyl)picolinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid monomethyl ester, Dipicolinic acid monomethyl ester, Monomethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate, Monomethyl dipicolinate
M2580-1G M2580-5G
TCIAM2580-1GEA 101 EUR InStock
TCIAM2580-1G TCIAM2580-5G
6-(Methoxycarbonyl)picolinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-(Methoxycarbonyl)picolinic acid
Formule: C8H7NO4
MW: 181,1455 g/mol
Numéro MDL: MFCD00806109
Numéro CAS: 7170-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0ee01605b7c2811efbb7f27f652e21d98a69107&vid=f0ee01605b7c2811efbb7f27f652e21d98a69107&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité