2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM2585-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM2585-1G TCIAM2585-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093781
Numéro CAS: 101084-96-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité