Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-(4-Bromophenyl)propionate, 3-(4-Bromophenyl)propionic acid methyll ester, Methyl 3-(4-bromophenyl)propanoate
M2588-1G M2588-5G
TCIAM2588-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2588-1G TCIAM2588-5G
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD09953150
Numéro CAS: 75567-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2a4f994357c75fecf6e4f8401526ed0032e786&vid=cb2a4f994357c75fecf6e4f8401526ed0032e786&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité