Methylamine hydrobromide, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylammonium bromide, MABr
M2589-5G M2589-1G M2589-25G
TCIAM2589-5GEA 141 EUR InStock
TCIAM2589-5G TCIAM2589-1G TCIAM2589-25G
Methylamine hydrobromide, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Methylamine hydrobromide
Formule: CH₅N·HBr
MW: 111,97 g/mol
Numéro CAS: 6876-37-5
EINECS: 229-981-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a77f33be7281b4bbc5bc18b32be3ea67a91774&vid=a4a77f33be7281b4bbc5bc18b32be3ea67a91774&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 248.0 to 253.0 deg-C
Water max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité