Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
M2590-1G M2590-5G
TCIAM2590-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM2590-1G TCIAM2590-5G
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₅BrO₂S
MW: 221,07 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00173839
Numéro CAS: 26137-08-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43568b70b084f768fff0053f396c197add3666d3&vid=43568b70b084f768fff0053f396c197add3666d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité