1-(4-Méthoxyphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)thiourea, (4-Methoxyphenyl)thiourea, N-(4-Methoxyphenyl)thiourea, 4-Methoxyphenylthiourea
M2593-5G M2593-25G
TCIAM2593-5GEA 105 EUR InStock
TCIAM2593-5G TCIAM2593-25G
1-(4-Méthoxyphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(4-Méthoxyphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
MW: 182,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004936
Numéro CAS: 2293-07-4
EINECS: 218-931-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=757b5d95117b4cec6f3f0e2659c0eea022e23763&vid=757b5d95117b4cec6f3f0e2659c0eea022e23763&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité